Få mere at vide
Ambutonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ambutonium Bromide |
| CAS | 115-51-5 |
| Molekylær formel | C20 H27 N2 O . Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethyl-, bromide (8CI), Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-γ-phenyl-, bromide (9CI), (3-Carbamyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide, 4-Dimethylamino-2,2-diphenylbutyramide ethyl bromide, Aludrox SA, Ambutonium bromide, BL 700, BL 700B, R 100, Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-γ-phenyl-, bromide (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O.BrH/c1-4-22(2,3)16-15-20(19(21)23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14H,4,15-16H2,1-3H3,(H-,21,23);1H |
| SMIL | [Br-].CC[N+](C)(C)CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-ethyl-dimethylazanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.35 |
| Formel vægt | 390.1307 |