Få mere at vide
Ambutonium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049963
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049963 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049963 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1780.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ambutonium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambutonium Bromide
CAS 115-51-5
Analyt- eller komponentnavne Ambutonium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H27 N2 O . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethyl-, bromide (8CI), (3-Carbamyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide, 4-Dimethylamino-2,2-diphenylbutyramide ethyl bromide, Aludrox SA, Ambutonium bromide, BL 700, BL 700B, R 100, Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (9CI), Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O.BrH/c1-4-22(2,3)16-15-20(19(21)23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14H,4,15-16H2,1-3H3,(H-,21,23);1H
SMIL [Br-].CC[N+](C)(C)CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-ethyl-dimethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 391.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 390.1307 g/mol