Få mere at vide
Ambroxol O-glucuronide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ambroxol O-beta-glucuronide |
| CAS | 1241045-91-9 |
| Molekylær formel | C19H26Br2N2O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]cyclohexylβ-D-glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26Br2N2O7/c20-9-5-8(13(22)12(21)6-9)7-23-10-1-3-11(4-2-10)29-19-16(26)14(24)15(25)17(30-19)18(27)28/h5-6,10-11,14-17,19,23-26H,1-4,7,22H2,(H,27,28)/t10?,11?,14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1CN[C@@H]2CC[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)CC2 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 554.23 |