missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ambroxol O-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30317815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317815 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5759255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ambroxol O-beta-glucuronide
CAS 1241045-91-9
Molekylær formel C19H26Br2N2O7
Mængde 5 mg
Synonym trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]cyclohexylβ-D-glucopyranosiduronic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H26Br2N2O7/c20-9-5-8(13(22)12(21)6-9)7-23-10-1-3-11(4-2-10)29-19-16(26)14(24)15(25)17(30-19)18(27)28/h5-6,10-11,14-17,19,23-26H,1-4,7,22H2,(H,27,28)/t10?,11?,14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1
SMIL NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1CN[C@@H]2CC[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)CC2
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 554.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.