Få mere at vide
Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate |
| Analyt- eller komponentnavne | Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 Br2 N2 O5 |
| Synonym | tert-Butyl (3,5-dibromo-2-((S)-2-hydroxypropanamido)benzyl)((1r,4S)-4-hydroxycyclohexyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30Br2N2O5/c1-12(26)19(28)24-18-13(9-14(22)10-17(18)23)11-25(20(29)30-21(2,3)4)15-5-7-16(27)8-6-15/h9-10,12,15-16,26-27H,5-8,11H2,1-4H3,(H,24,28)/t12-,15-,16-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@H](O)C(=O)Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[[3,5-dibromo-2-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]phenyl]methyl]-N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |