Få mere at vide
Ambroxol Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461556
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461556 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461556 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0005.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambroxol hydrochloride
CAS 23828-92-4
Analyt- eller komponentnavne Ambroxol hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, hydrochloride (1:1), trans-, Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
IUPAC navn 4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 414.56
Mængde 10 mg
Formel vægt 411,9553 g/mol