Få mere at vide
Ambroxol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Ambroxol EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| CAS | 50910-53-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 Br2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. C (EP), Ambroxol Hydrochloride Impurity C, Ambroxol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11- |
| SMIL | Nc1c(Br)cc(Br)cc1\C=N\[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylideneamino]cyclohexan-1-ol |
| Vis mere |