missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ambroxol Cycloimine Impurity, TRC

Artikelnummer. 30137566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137566 25 mg
30010110 10 mg
30006702 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42597025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797894-71-3
Molekylær formel C14 H16 Br2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 388.1
Synonym 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol, 4-(6,8-dibromo-3(4H)-quinazolinyl)cyclohexanol
IUPAC navn 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol
SMIL OC1CCC(CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2
Formel vægt 385.9629
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.