Få mere at vide
Ambrisentan, TRC
Artikelnummer. 30327129
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30327129 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57586010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Molekylær formel C22 H22 N2 O4
Mængde 10 mg
Synonym (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
SMIL COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (2S)-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Formel vægt 378.158