Få mere at vide
Ambrisentan, Mikromol™
Artikelnummer. 18093310
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18093310 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3756.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ambrisentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Analyt- eller komponentnavne Ambrisentan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H22 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-, (S)-, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic acid, 3109.F, GSK 1325760, 4051.F
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
SMIL COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (2S)-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 378,158 g/mol