Få mere at vide
Ambrisentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478257 5 mg
16416116 100 mg
16415558 10 mg
16401727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16478257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13209
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambrisentan
Fysisk form Solid
CAS 177036-94-1
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N2O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BSF 208075 LU 208075
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Formel vægt 378.42
Procent renhed 99.58%