Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ambrisentan
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18789748
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18789748 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18789748 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5828/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 DKK
    3993.15 DKK / 50mg
    Spare 231.85 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Mængde 50 mg
Molekylær formel C22H22N2O4
Renhed 99%