Få mere at vide
R&D Systems™ Ambrisentan
Artikelnummer. 18710799
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18710799 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18710799 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5828/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.99 DKK
    1074.15 DKK / 10mg
    Spare 111.84 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C22H22N2O4
Renhed 99%