missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ambrettolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ambrettolide |
| CAS | 7779-50-2 |
| Molekylær formel | C16H28O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Oxacycloheptadec-7-en-2-one, 1-Oxa-7-cycloheptadecen-2-one, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid Lactone, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid ω-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h4,6H,1-3,5,7-15H2 |
| SMIL | O=C1CCCCC\C=C/CCCCCCCCO1 |
| IUPAC navn | 1-oxacycloheptadec-7-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?