Få mere at vide
Invitrogen™ Gær-RNA (10 mg/ml)
Artikelnummer. 10702487
Skift visning
Mængde:
10 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10702487 10 x 10 mg Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10702487 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7118
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Renset TorullaInvitrogen gær-RNA er egnet som co-præcipitant i nukleinsyrepræcipitationer. Det kan ikke bruges i reaktioner, der hæmmes af eksogent RNA, og det er den billigste kilde til en højkvalitets medfældningsmiddel.
Renset TorullaInvitrogen gær-RNA er egnet som co-præcipitant i nukleinsyrepræcipitationer. Det kan ikke bruges i reaktioner, der hæmmes af eksogent RNA, og det er den billigste kilde til en højkvalitets medfældningsmiddel. Dette samlede RNA-præparat leveres i ti 1 ml rør i en koncentration på 10 mg/ml i diethylpyrocarbonatbehandlet destilleret vand. Det bruges typisk ved en arbejdskoncentration på 10 til 20μ g/ml.
Hvad er en medudskiller?
Co-præcipitanter er inerte stoffer, der bruges til at hjælpe med at genvinde nukleinsyrer under alkoholudfældninger. Selvom de kan bruges til at udfælde store mængder nukleinsyrer, er de essentielle for kvantitativ genvinding af små mængder nukleinsyrer i fortyndede opløsninger. Ofte er anvendelsen af sådanne molekyler ikke ønskelig af andre grunde end visualisering af det pelleterede bundfald efter centrifugering.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Koncentration 10 mg/mL
Til brug med (applikation) Bærer til nukleinsyreudfældning
Produkttype Gær-RNA
Produktlinje Ambion
Mængde 10 x 10 mg
Forsendelsestilstand Tøris