Få mere at vide
Invitrogen™ Vaskeopløsning II, RNA-oprensning
Artikelnummer. 15554314
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15554314 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15554314 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4305890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
TransPrep Kemi erstatningsopløsning
Applied Biosystems erstatningsløsning til brug med TransPrep Kemi er for isolation på ABI PRISM™ 6100 NukleinsyrepræpSation.
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, generelle RNA-oprensningsreagenser og tilbehør, RNA-ekstraktion, total RNA-isolering, totalt RNA fra dyreceller og -væv, totalt RNA fra blod
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Opbevares ved 4 °C.
1.000 ml leveres.
Buffer Vaskebuffer
Mængde 1000 ml