Få mere at vide
Invitrogen™ Vaskeopløsning I, RNA-rensning
Artikelnummer. 15671752
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671752 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15671752 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4305891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Total RNA Chemistry System komponent
Protokollen er designet til brug med 6100 Nucleic Acid PrepStation og 6700 Automated Nucleic Acid Workstation. Denne vaskeopløsning er til brug med Total RNA Chemistry System. Total RNA Chemistry muliggør hurtig isolering af total RNA fra forskellige prøver, herunder vævsdyrkede celler, fuldblod og perifere mononukleære blodceller (PBMC'er).
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, generelle RNA-oprensningsreagenser og tilbehør, RNA-ekstraktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) 6100 Nucleic Acid PrepStation, 6700 Automated Nucleic Acid Workstation
Mængde 1000 ml