Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Buffermættet phenol
Mængde:
100 mL
400mL
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Beskrivelse
- UltraPure™ Buffer-mættet phenol bruges til oprensning af nukleinsyrer
- Reagenset, som består af UltraPure™ Phenol, der er blevet mættet med Tris-HCl buffer, er allerede buffer ækvilibreret til pH> 7.4
- Når blandinger ekstraheres med UltraPure™ Buffer-mættet phenol, proteiner denatureres og samles i den organiske fase eller i interfasen, mens de fleste nukleinsyrer forbliver i den vandige fase
- UltraPure™ Buffer-mættet phenol indeholder ingen konserveringsmidler
- Det er pakket under en inert gas i brudsikre, plastikbelagte ravfarvede flasker
- Udseendet af opløsningen vurderes ved stuetemperatur
- Ingen RNase- eller DNase-aktivitet detekteret
- Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Emballagetype | Flaske |
| pH | 7.4 |
| Produktlinje | UltraPure™ |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 100 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer-Saturated Phenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: phenol