Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Buffermættet phenol
Artikelnummer. 11508896
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11508896
Brand: Invitrogen™ 15513047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
UltraPure™ Buffer-mættet phenol bruges til oprensning af nukleinsyrer. Reagenset, som består af UltraPure™ Phenol, der er blevet mættet med Tris-HCl buffer, er allerede buffer ækvilibreret til pH> 7.4.
  • UltraPure™ Buffer-mættet phenol bruges til oprensning af nukleinsyrer
  • Reagenset, som består af UltraPure™ Phenol, der er blevet mættet med Tris-HCl buffer, er allerede buffer ækvilibreret til pH> 7.4
  • Når blandinger ekstraheres med UltraPure™ Buffer-mættet phenol, proteiner denatureres og samles i den organiske fase eller i interfasen, mens de fleste nukleinsyrer forbliver i den vandige fase
  • UltraPure™ Buffer-mættet phenol indeholder ingen konserveringsmidler
  • Det er pakket under en inert gas i brudsikre, plastikbelagte ravfarvede flasker
  • Udseendet af opløsningen vurderes ved stuetemperatur
  • Ingen RNase- eller DNase-aktivitet detekteret
  • Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fenoler
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Emballagetype Flaske
pH 7.4
Produktlinje UltraPure
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 400 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • UltraPure Buffer-Saturated Phenol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol