Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Artikelnummer. 10743447
Skift visning
Mængde:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10743447 1 x 50 mg Hver
10536735 5 x 50 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743447 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1768.00 DKK
    1626.65 DKK / 50mg
    Spare 141.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambion Ultrapure BSA er en 'ikke-acetyleret' BSA, der er ren nok til at bruge, når DNA- eller RNA-integritet er kritisk.
Ambion Ultrapure BSA er en 'ikke-acetyleret' BSA, der er ren nok til at bruge, når DNA- eller RNA-integritet er kritisk.
• Der medfølger rør, der indeholder 50 mg, i en koncentration på 50 mg/ml
• Bovint serumalbumin (BSA) har mange anvendelser som et bærerprotein og som et stabiliserende middel i enzymatiske reaktioner
• I northern, Southern og dot blot hybridiseringer bruges BSA også som et blokeringsmiddel
• Det anbefales i buffere til nick-translation, polymerasereaktioner og ligeringer. BSA
er også et almindeligt additiv til PCR-amplifikationer, footprinting og gelskift-assays. I restriktionsfordøjelser har BSA vist sig at øge enzymaktiviteten. Molekylvægten er 68 kD. Ultrapure BSA er strengt testet for DNase-, RNase-, endonuklease-, protease-, peroxidase- og alkalisk phosphatase-aktivitet og analyseret for fluorescensbaggrund. Exonukleaseaktivitet: 3' - 5'.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Koncentration 50 mg/mL
Produktlinje Ambion
Mængde 1 x 50 mg
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske