Få mere at vide
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrafølsom hybridiseringsbuffer
Artikelnummer. p-4926722
Mængde:
125 mL
4 x 125 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289154
Brand: Invitrogen™ AM8670
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Proprietær blanding af hybridiseringsacceleratorer og blokeringsmidler, der i høj grad øger niveauerne af hybridisering
  • Signaler, der engang tog dage at visualisere, er nu synlige i timer
  • Det leveres i fire flasker med hver 125 ml
  • Øg følsomheden af blot-hybridiseringsforsøg
  • Øg tilfældigt primet DNA-probefølsomhed op til 100x; RNA-probefølsomhed 20x
  • Reducer hybridiseringstiden til 2 timer
  • Ved at bruge standard hybridiseringsbuffere hybridiserer kun 1 til 5 % af målmolekylerne på et blot til probe, hvilket gør blots til en relativt ufølsom metode til nukleinsyreanalyse (Vernier et al. (1996) Anal Biochem235: 11-19); Med ULTRAhyb Ultrasensitiv hybridiseringsbuffer, hybridiseringsreaktionen nærmer sig afslutning, så så få som 10.000 molekyler kan påvises
  • Kompatibel med RNA- og DNA-prober mærket isotopisk og nonisotopisk i Northerns, Southerns og dot/slot blots
  • Indeholder 50% formamid og er kompatibel med positivt ladede membraner
  • Kræver 10-100 gange mindre nonisotop DNA-probe end standard hybridiseringsbuffere, hvilket gør det muligt at udføre mange flere hybridiseringer med en enkelt mærkningsreaktion
Applikationer:
DNA og RNA oprensning og analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Buffer Hybridiseringsbuffer
Produkttype Ultrafølsom hybridiseringsbuffer
Mængde 125 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ULTRAhyb Ultrasensitive Hybridization Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Formamide