Få mere at vide
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrafølsom hybridiseringsbuffer
Artikelnummer. 10289154
Skift visning
Mængde:
125 ml
4 x 125 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10289154 125 ml Hver
10792117 4 x 125 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10289154 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8670
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Proprietær blanding af hybridiseringsacceleratorer og blokeringsmidler, der i høj grad øger niveauerne af hybridisering
  • Signaler, der engang tog dage at visualisere, er nu synlige i timer
  • Det leveres i fire flasker med hver 125 ml
  • Øg følsomheden af blot-hybridiseringsforsøg
  • Øg tilfældigt primet DNA-probefølsomhed op til 100x; RNA-probefølsomhed 20x
  • Reducer hybridiseringstiden til 2 timer
  • Ved at bruge standard hybridiseringsbuffere hybridiserer kun 1 til 5 % af målmolekylerne på et blot til probe, hvilket gør blots til en relativt ufølsom metode til nukleinsyreanalyse (Vernier et al. (1996) Anal Biochem235: 11-19); Med ULTRAhyb Ultrasensitiv hybridiseringsbuffer, hybridiseringsreaktionen nærmer sig afslutning, så så få som 10.000 molekyler kan påvises
  • Kompatibel med RNA- og DNA-prober mærket isotopisk og nonisotopisk i Northerns, Southerns og dot/slot blots
  • Indeholder 50% formamid og er kompatibel med positivt ladede membraner
  • Kræver 10-100 gange mindre nonisotop DNA-probe end standard hybridiseringsbuffere, hvilket gør det muligt at udføre mange flere hybridiseringer med en enkelt mærkningsreaktion
Applikationer:
DNA og RNA oprensning og analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Buffer Hybridiseringsbuffer
Mængde 125 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Ultrasensitiv hybridiseringsbuffer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ULTRAhyb Ultrasensitive Hybridization Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide