Få mere at vide
Invitrogen™ ULTRAhyb™ -Oligo
Artikelnummer. 10457304
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10457304 125 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10457304 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8663
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifikt formuleret til brug med oligonukleotidprober i northern-analyse
  • Indeholder en proprietær blanding af hybridiseringsacceleratorer og blokeringsmidler for at øge niveauerne af hybridisering
  • Leveres i én flaske indeholdende 125mL
  • Brug mindre probe pr. blot
  • Reducer hybridiseringstiden til 2 timer
  • Ved at bruge standard hybridiseringsbuffere hybridiserer kun 1 til 5 % af målmolekylerne på et blot til probe, hvilket gør blots til en relativt ufølsom metode til nukleinsyreanalyse (Vernier et al. (1996) Anal Biochem235: 11-19)
  • Med ULTRAhyb™ Ultrasensitiv hybridiseringsbuffer, hybridiseringsreaktionen nærmer sig afslutning, så så få som 10.000 molekyler kan påvises
  • Det fungerer godt med oligonukleotider med T m s fra 78° til 90 °C og 47 til 62 % GC-indhold; Imidlertid bør den optimale hybridiseringstemperatur for oligonukleotidprober med forskelligt GC-indhold og Tm- værdier bestemmes empirisk
DNA og RNA oprensning og analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Buffer Hybridiseringsbuffer
Mængde 125 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Oligo Buffer