Få mere at vide
Invitrogen™ Gær-tRNA (10 mg/ml)
Artikelnummer. 10618255
Skift visning
Mængde:
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10618255 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10618255 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7119
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Gær-tRNA oprenset fra ølgær. Når det bruges i en slutkoncentration på 10 til 20μ g/ml er gær-tRNA et effektivt co-udfældningsmiddel til at hjælpe med genvinding af små mængder nukleinsyrer.
Invitrogen Gær-tRNA oprenset fra ølgær. Når det bruges i en slutkoncentration på 10 til 20μ g/ml er gær-tRNA et effektivt co-udfældningsmiddel til at hjælpe med genvinding af små mængder nukleinsyrer. Det leveres i et rør indeholdende 0,5 ml i en koncentration på 10 mg/ml.
Hvad er en Coprecipitant?
Co-præcipitanter er inerte stoffer, der bruges til at hjælpe med at genvinde nukleinsyrer under alkoholudfældninger. Selvom de kan bruges til at udfælde store mængder nukleinsyrer, er de essentielle for kvantitativ genvinding af små mængder nukleinsyrer i fortyndede opløsninger. Ofte er anvendelsen af sådanne molekyler ikke ønskelig af andre grunde end visualisering af det pelleterede bundfald efter centrifugering.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Koncentration 10 mg/mL
Til brug med (applikation) Bærer til nukleinsyreudfældning
Produkttype Gær tRNA
Produktlinje Ambion
Mængde 0,5 ml
Forsendelsestilstand Tøris