Få mere at vide
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μ L)
Beskrivelse
Spalter dobbeltstrenget DNA uspecifikt for at efterlade 5'-phosphorylerede oligodeoxynukleotider med en øget affinitet for DNA-binding og forbliver aktiv i nærvær af salt.
- Op til 50 gange mere aktivitet og 350 % større katalytisk effektivitet
- Nedbryder effektivt DNA i opløsninger indeholdende op til 0,25 M salt
- Fordøjer effektivt DNA til oligonukleotider
- Anvendes til at fjerne DNA-skabeloner fra in vitro transkriptionsreaktioner
- RNase-fri og rekombinant af oprindelse
- Bruges til at fjerne DNA-kontamination fra RNA-prøver før RT-PCR
- Konventionel DNase I har en dårlig affinitet for DNA og spalter DNA med lav koncentration
- Saltfølsom; 20 mM NaCl kan reducere enzymaktiviteten med 30 %
- Oprenset fra bovin bugspytkirtel, en af de rigeste naturlige kilder til RNase A
- Truslen om kontaminerende RNase-aktivitet i DNase I-præparater kræver, at enzymet er fuldstændigt oprenset
TURBO DNA- fri (fabrikant nr. AM1907) er tilgængelig. Den indeholder TURBO DNase sammen med reagenser til at inaktivere enzymet og fjerne divalente kationer fra prøven efter fordøjelse.
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2 U/μl |
| Indhold og opbevaring | TURBO™ DNase og 10X Reaction Buffer bør opbevares kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | DNase |
| Kompatibel buffer | 10X reaktionsbuffer |
| Mængde | 5000 U |
| Produkttype | DNase |
| Produktlinje | Ambion , TURBO |