Få mere at vide
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μ L)
Artikelnummer. 10646175
Skift visning
Mængde:
1000 U
5000 U
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10646175 1000 U Hver
10722687 5000 U 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646175 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1688.00 DKK
    1586.65 DKK / 1000 enheder
    Spare 101.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryder og fordøjer effektivt DNA
Spalter dobbeltstrenget DNA uspecifikt for at efterlade 5'-phosphorylerede oligodeoxynukleotider med en øget affinitet for DNA-binding og forbliver aktiv i nærvær af salt.
  • Op til 50 gange mere aktivitet og 350 % større katalytisk effektivitet
  • Nedbryder effektivt DNA i opløsninger indeholdende op til 0,25 M salt
  • Fordøjer effektivt DNA til oligonukleotider
  • Anvendes til at fjerne DNA-skabeloner fra in vitro transkriptionsreaktioner
  • RNase-fri og rekombinant af oprindelse
  • Bruges til at fjerne DNA-kontamination fra RNA-prøver før RT-PCR
  • Konventionel DNase I har en dårlig affinitet for DNA og spalter DNA med lav koncentration
  • Saltfølsom; 20 mM NaCl kan reducere enzymaktiviteten med 30 %
  • Oprenset fra bovin bugspytkirtel, en af de rigeste naturlige kilder til RNase A
  • Truslen om kontaminerende RNase-aktivitet i DNase I-præparater kræver, at enzymet er fuldstændigt oprenset
TURBO DNA- fri (fabrikant nr. AM1907) er tilgængelig. Den indeholder TURBO DNase sammen med reagenser til at inaktivere enzymet og fjerne divalente kationer fra prøven efter fordøjelse.
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring TURBO™ DNase og 10X Reaction Buffer bør opbevares kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym DNase
Kompatibel buffer 10X reaktionsbuffer
Mængde 1000 U
Produkttype DNase
Produktlinje Ambion, TURBO