Få mere at vide
Invitrogen™ TURBO DNA- fri™ Kit
Artikelnummer. 10792877
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792877 50 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10792877 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1896.00 DKK
    1573.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 322.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
TURBO DNase, 10X TURBO DNase-buffer, DNase-inaktiveringsreagens, nukleasefrit vand
Ideelt værktøj til at rense resterende DNA
Sættet indeholder reagenser til effektiv, fuldstændig fordøjelse af DNA sammen med fjernelse af enzym og divalente kationer efter fordøjelse
  • Hyperaktiv TURBO DNase er katalytisk overlegent enzym sammenlignet med vildtype DNase I
  • Fjerner spormængder af DNA, der kan interferere med RT-PCR
  • Reagens inkluderet til fuldstændig fjernelse af DNase uden phenolbehandling eller opvarmning
  • Metode til genomisk DNA-fjernelse før RT-PCR
  • TURBO DNase er rekombinant, konstrueret form for DNase I, der er effektiv end vildtype DNase I til at fordøje spormængder af uønsket DNA
  • TURBO DNase binder DNA-substrater 6 gange tættere end traditionel DNase I, hvilket gør enzymværktøj til det foretrukne valg til at fjerne resterende DNA, der kan generere et falsk positivt signal i RT-PCR-applikationer
  • TURBO DNase inkluderer nu en forstærker, der øger effektiviteten med to størrelsesordener
  • Effektiv fjernelse af DNase og divalente kationer uden organisk ekstraktion eller udfældning
  • Konventionel DNase-behandling af RNA-prøver før RT-PCR kræver typisk inaktivering af DNasen ved phenol:CHCl3 - ekstraktion eller opvarmning efterfulgt af udfældningstrin for at koncentrere RNA'et
  • Phenol:CHCl 3 ekstraktioner kan være besværlige og tidskrævende
  • Opvarmning af prøven for at inaktivere DNase kan føre til kemisk nedbrydning af RNA af divalente kationer til stede i DNase-buffer
  • TURBO DNA- frit sæt omgår problemer ved at bruge et nyt DNase-inaktiveringsreagens
  • For at fjerne TURBO DNase fra reaktion, binder inaktiveringsreagens også divalente kationer fra TURBO DNase Reaction Buffer
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
TURBO DNase
10X TURBO DNase
Buffer DNase Inaktiveringsreagens
Nukleasefrit vand Opbevar
komponenter ved -°20 C (Nukleasefrit vand kan opbevares ved stuetemperatur)
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym DNase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 50 reaktioner
Produkttype TURBO DNA Free Kit
Produktlinje Ambion, DNA-fri