Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ Reagens
Artikelnummer. p-4918750
Mængde:
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12044977
Brand: Invitrogen™ 15596026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TRIzol™ Reagens er et komplet, brugsklart reagens til isolering af total-RNA af høj kvalitet eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra en række biologiske prøver.
TRIzol™ Reagens er et komplet, brugsklart reagens til isolering af total-RNA af høj kvalitet eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra en række biologiske prøver. Denne monofasiske opløsning af phenol og guanidin isothiocyanat er designet til at isolere separate fraktioner af RNA, DNA og proteiner fra celle- og vævsprøver af mennesker, dyr, planter, gær eller bakteriel oprindelse inden for en time.
Nøgletræk ved TRIzol™ Reagens inkluderer:
• Tillader isolering af RNA, DNA og protein fra den samme prøve
• Tilbyder overlegen lyseringsevne, selv med vanskelige prøvetyper
• Optimerede formuleringer og protokoller til væv, celler, serum, virus og
bakterier Oprenser pålideligt RNA fra flere prøvevolumener og kilder
TRIzol™ Reagens fungerer godt med små mængder væv (–50 100 mg) og celler (5x 10 6 ), såvel som med store mængder væv (≥ 1 g) og celler (> 10 7 ), og leveres med protokoller til oprensning fra prøver af mennesker, dyr, planter eller bakterier. TRIzol™ Reagenset bevarer RNA'ets integritet på grund af højeffektiv inhibering af RNase-aktivitet, mens cellerne afbrydes og cellekomponenterne opløses under prøvehomogenisering. Enkelheden af TRIzol™ Reagensmetoden tillader samtidig behandling af et stort antal prøver. Hele proceduren kan gennemføres på 1 time. Total RNA isoleret ved TRIzol™ Reagenset er fri for protein- og DNA-kontaminering.
Formuleret til isolering af flere molekylære mål
TRIzol™ Reagens giver dig mulighed for at udføre sekventiel udfældning af RNA, DNA og proteiner fra en enkelt prøve. Efter homogenisering af prøven med TRIzol™ Reagens, chloroform tilsættes, og homogenatet får lov at separere i et klart øvre vandigt lag (indeholdende RNA) og interfase og røde nedre organiske lag (indeholdende DNA og proteiner). RNA udfældes fra det vandige lag med isopropanol. DNA udfældes fra interfase/organisk lag med ethanol. Protein udfældes fra phenol-ethanol-supernatanten ved isopropanoludfældning. Det præcipiterede RNA, DNA eller protein vaskes for at fjerne urenheder og resuspenderes derefter til brug i downstream-applikationer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 100 ml TRIzol-reagens; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Oprensningstid 1 hr.
Elueringsvolumen 20 til 600μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Planter, Væv, Gær
Endelig produkttype Total RNA, DNA, protein
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot-hybridisering, Northern/Southern/Western-blotting, in vitro-translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering, enzymatiske assays, immunpræcipitation, gel shift-assays, 2D gelelektroforese
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anlæg: ≤10 7 celler, 100 mg væv
:≤
107 100 mg gær: celler
Udbytte DNA:≤ 7μ g RNA
:≤ 73μ
g Protein: varierer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIZOL REAGENT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate