Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ Plus RNA oprensningskit
Artikelnummer. 12094346
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
12094346 50 forberedelser
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12094346 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12183555
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
TRIzol-reagens (100 ml); lysisbuffer (125 ml); vaskebuffer I (50 ml); vaskebuffer II (15 ml); RNase-frit vand (15,5 ml); Spin-patroner med opsamlingsrør (50 hver); Opsamlingsrør (50 hver); Genopretningsrør (50 hver). Der leveres tilstrækkelige reagenser til at udføre 50 RNA-isoleringer.
TRIzol Plus RNA Purification Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig metode til isolering af total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøver, herunder dyre- og planteceller, væv, bakterier og gær.
TRIzol Plus RNA Purification Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig metode til isolering af total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøver, herunder dyre- og planteceller, væv, bakterier og gær. Sættet kombinerer TRIzol Reagents stærke lyseringsevne efterfulgt af en bekvem og tidsbesparende silica-patronoprensningsprotokol fra PureLink RNA Mini Kit, til at give ultrarent total-RNA typisk inden for en time, selv fra vanskelige prøver såsom fibrøst eller fedtvæv.
To produkter i ét
TRIzol Plus RNA-rensningssystemet kobler lyseringsegenskaberne af TRIzol Reagent med 1000μ g kolonnebindingskapacitet af PureLink RNA Mini Kit, hvilket resulterer i høj RNA-integritet og udbytte. TRIzol Plus RNA-rensningssystemet inkluderer protokoller for en række prøvetyper, herunder fibrøst eller fedtvæv og plantemateriale. Kombinationen af TRIzol-reagens efterfulgt af silica-patronoprensning af RNA er den anbefalede RNA-oprensningsmetode i genekspressionsindustrien. TRIzol Plus RNA-oprensningskittet leverer reagenserne og en optimeret protokol til at oprense totalt RNA til genekspressionsundersøgelser ved hjælp af en industri anbefalet metode.
Simpel lysis til kolonneoprensningsprotokol
Lysering af TRIzol-reagensprøver bevarer RNA'ets integritet, mens cellerne forstyrres og cellekomponenterne opløses. TRIzol-reagens giver også en øjeblikkelig og yderst effektiv hæmning af RNase-aktivitet under prøvehomogenisering. Efter lysis bindes RNA i den lyserede prøve til den klare silica-baserede membran i PureLink RNA Mini Kit Spin Cartridge, vasket for at fjerne kontaminanter og derefter elueret i RNase-frit vand (Tris Buffer, pH 7,5 kan også bruges).
  • Kombineret TRIzol-baseret lysis og PureLink™ spinsøjle-baserede RNA-isoleringsteknologier
  • Overlegen lyseringsevne og praktisk protokol
  • Færre ressourcer brugt, mindre farligt, mindre affald
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100 ml TRIzol-reagens; stuetemperatur
• 1 PureLink RNA Mini Kit: 125 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 50 ml vaskebuffer I; stuetemperatur
• 15 ml vaskebuffer II; stuetemperatur
• 15,5 ml RNase-frit vand; stuetemperatur
• 50 PureLink Spin patroner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 50 Opsamlingsrør; stuetemperatur
• 50 genopretningsrør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica, Økologisk udvinding
Oprensningstid 1 hr.
Elueringsvolumen 30 til 300μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Planteprøver, Væv, Gær
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 7
celler: ≤10 7 Anlæg
:≤ 10 7 ,≤
≤
≤ 10 7 100 mg væv: 100 mg gær:
Udbytte Op til 350μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIzol Plus RNA Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Phenol, Ammonium thiocyanate