Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bakterielt RNA-isoleringssæt
Artikelnummer. 11548766
Mængde:
100 forberedelser
200 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 11548766
Brand: Invitrogen™ 16096040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit giver en enkel og pålidelig metode til at forbedre isoleringen af intakt total RNA fra gram-positive og gram-negative bakterier.
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit giver en enkel og pålidelig metode til at forbedre isoleringen af intakt total RNA fra gram-positive og gram-negative bakterier. Sættet bruger både Max™ Bakterieforstærkningsreagens og TRIzol™ Reagens til at inaktivere endogene RNaser og fremme proteindenaturering, hvilket forbedrer RNA-kvalitet og integritet. Isolering af RNA tager omkring en time.
Nøgletræk ved TRIzol™ Max™ Bakterielt RNA-isoleringssæt:
• Formuleret til isolering af RNA fra både Gram-positive og Gram-negative bakterier
• Bruger to teknologier til maksimalt RNA-udbytte og renhed
• Minimerer den tid, der kræves til RNA-isolering ved at eliminere enzymatiske og mekaniske
lytiske trin To produkter i ét sæt
De TRIzol™ Max™ Bakteriel RNA Isolation Kit kombinerer Max™ Bakterieforbedringsreagens med TRIzol™ Reagens. En 5-minutters forbehandling af bakterier med Max™ Bacterial Enhancement Reagent, der indeholder chelateringsmidler, detergent og buffer, denaturerer bakterielle proteiner og deaktiverer effektivt endogene RNaser. Efterfølgende bakteriel lysis ved TRIzol™ Reagens genererer et minimalt nedbrudt RNA-produkt af høj kvalitet.
Oprenset RNA er ideel til brug med en række applikationer og produkter
Bakterie-RNA isoleret ved hjælp af TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit er velegnet til downstream-applikationer såsom real-time PCR (qPCR), RT-PCR, northern blotting, nukleasebeskyttelsesassays, cDNA-syntese, mikroarray-analyse og dot blot-hybridisering.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 x 20 mL Max bakteriel forstærkningsreagens; stuetemperatur
• 200 ml TRIzol-reagens; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Oprensningstid 1 hr.
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Bakterier (Gram +/-)
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 200 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 8
Bakteriekultur: 1,5 ml
Udbytte Gram-negative bakterier:> 20μ g Gram
-positive bakterier:≤ 3μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid, compound with guanidine, Phenol, Ammonium thiocyanate