Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bakterielt RNA-isoleringssæt
Beskrivelse
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit giver en enkel og pålidelig metode til at forbedre isoleringen af intakt total RNA fra gram-positive og gram-negative bakterier. Sættet bruger både Max™ Bakterieforstærkningsreagens og TRIzol™ Reagens til at inaktivere endogene RNaser og fremme proteindenaturering, hvilket forbedrer RNA-kvalitet og integritet. Isolering af RNA tager omkring en time.
Nøgletræk ved TRIzol™ Max™ Bakterielt RNA-isoleringssæt:
• Formuleret til isolering af RNA fra både Gram-positive og Gram-negative bakterier
• Bruger to teknologier til maksimalt RNA-udbytte og renhed
• Minimerer den tid, der kræves til RNA-isolering ved at eliminere enzymatiske og mekaniske
lytiske trin To produkter i ét sæt
De TRIzol™ Max™ Bakteriel RNA Isolation Kit kombinerer Max™ Bakterieforbedringsreagens med TRIzol™ Reagens. En 5-minutters forbehandling af bakterier med Max™ Bacterial Enhancement Reagent, der indeholder chelateringsmidler, detergent og buffer, denaturerer bakterielle proteiner og deaktiverer effektivt endogene RNaser. Efterfølgende bakteriel lysis ved TRIzol™ Reagens genererer et minimalt nedbrudt RNA-produkt af høj kvalitet.
Oprenset RNA er ideel til brug med en række applikationer og produkter
Bakterie-RNA isoleret ved hjælp af TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit er velegnet til downstream-applikationer såsom real-time PCR (qPCR), RT-PCR, northern blotting, nukleasebeskyttelsesassays, cDNA-syntese, mikroarray-analyse og dot blot-hybridisering.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •20 mL Max bakteriel forbedringsreagens; stuetemperatur • 100 ml TRIzol-reagens; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding |
| Oprensningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolumen | 50μ L |
| Prøvetype | Bakterier (Gram +/-) |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |