Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ LS reagens
Artikelnummer. 11588616
Skift visning
Mængde:
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11588616 200 ml -
11578616 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11588616 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10296028
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TRIzol™ LS Reagent er et komplet, brugsklart reagens optimeret til isolering af total-RNA af høj kvalitet eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra en række flydende prøver.
TRIzol™ LS Reagent er et komplet, brugsklart reagens optimeret til isolering af total-RNA af høj kvalitet eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra en række flydende prøver. Denne monofasiske opløsning af phenol og guanidin isothiocyanat er designet til at isolere separate fraktioner af RNA, DNA og proteiner fra flydende prøver af mennesker, dyr, planter, gær, bakteriel og viral oprindelse, typisk inden for en time.
Nøgletræk ved TRIzol™ LS reagens:
• Formuleret til brug med flydende prøver såsom serum- og viruspræparater
• Letter udvinding af RNA, DNA og protein fra en enkelt væskeprøve
• Tilbyder fremragende lyseringsevne, selv med vanskelige biologiske væsker
Oprenser pålideligt RNA fra flere prøvekilder
TRIzol™ LS Reagent er designet til behandling af en række flydende prøver på op til 0,25 ml i volumen. TRIzol™ LS Reagens adskiller sig fra standarden TRIzol™ Reagens i koncentration, som gør det muligt at behandle større prøver. Ligesom med standarden TRIzol™ Reagens, integriteten af resulterende RNA-præparater opretholdes af den yderst effektive inhibering af RNase-aktivitet under prøvehomogenisering. Enkelheden af TRIzol™ LS-reagensmetoden tillader samtidig behandling af et stort antal prøver. Hele proceduren kan gennemføres på 1 time. Total RNA isoleret ved TRIzol™ LS Reagent er fri for protein- og DNA-kontamination.
Formuleret til at tjene flere isolationer
TRIzol™ LS Reagent giver dig mulighed for at udføre sekventiel udfældning af RNA, DNA og proteiner fra en enkelt prøve. Efter homogenisering af prøven med TRIzol™ LS-reagens, chloroform tilsættes, og homogenatet får lov at separere i et klart øvre vandigt lag (indeholdende RNA), en grænseflade og et rødt nedre organisk lag (indeholdende DNA'et og proteinerne). RNA udfældes fra det vandige lag med isopropanol. DNA udfældes fra den vandige/organiske grænseflade med ethanol. Protein udfældes fra phenol-ethanol-laget ved isopropanoludfældning. Det præcipiterede RNA, DNA eller protein vaskes for at fjerne urenheder og resuspenderes derefter til brug i downstream-applikationer.
Oprensede produkter er ideelle til brug med en række forskellige anvendelser.
Isoleret RNA kan bruges i real-time kvantitativ PCR (qPCR), northern blot-analyse, dot blot-hybridisering, poly-(A)+-selektion, in vitro -translation, RNase-beskyttelsesassays og molekylær kloning. Isoleret DNA kan anvendes i PCR, restriktionsenzymfordøjelse og Southern blots. Isoleret protein kan anvendes til western blots, genvinding af en vis enzymatisk aktivitet og en vis immunpræcipitation.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 200 ml TRIzol LS-reagens; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Oprensningstid 1 hr.
Elueringsvolumen 20 til 600μ L
Prøvetype Flydende prøver (f.eks. serum)
Endelig produkttype Total RNA, DNA, protein
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot-hybridisering, Northern/Southern/Western-blotting, in vitro-translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering, enzymatiske assays, immunpræcipitation, gel shift-assays, 2D gelelektroforese
Mængde 200 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde 0,25 ml pr. 0,75 ml TRIzol™ LS reagens
Udbytte RNA:≤ 20μ g pr. 1 ml
≤blod 1,4μ g pr. 106 celler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIzol LS Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, Ammonium thiocyanate