Få mere at vide
Invitrogen™ TRIzol™ LS reagens
Beskrivelse
TRIzol™ LS Reagent er et komplet, brugsklart reagens optimeret til isolering af total-RNA af høj kvalitet eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra en række flydende prøver. Denne monofasiske opløsning af phenol og guanidin isothiocyanat er designet til at isolere separate fraktioner af RNA, DNA og proteiner fra flydende prøver af mennesker, dyr, planter, gær, bakteriel og viral oprindelse, typisk inden for en time.
Nøgletræk ved TRIzol™ LS reagens:
• Formuleret til brug med flydende prøver såsom serum- og viruspræparater
• Letter udvinding af RNA, DNA og protein fra en enkelt væskeprøve
• Tilbyder fremragende lyseringsevne, selv med vanskelige biologiske væsker
Oprenser pålideligt RNA fra flere prøvekilder
TRIzol™ LS Reagent er designet til behandling af en række flydende prøver på op til 0,25 ml i volumen. TRIzol™ LS Reagens adskiller sig fra standarden TRIzol™ Reagens i koncentration, som gør det muligt at behandle større prøver. Ligesom med standarden TRIzol™ Reagens, integriteten af resulterende RNA-præparater opretholdes af den yderst effektive inhibering af RNase-aktivitet under prøvehomogenisering. Enkelheden af TRIzol™ LS-reagensmetoden tillader samtidig behandling af et stort antal prøver. Hele proceduren kan gennemføres på 1 time. Total RNA isoleret ved TRIzol™ LS Reagent er fri for protein- og DNA-kontamination.
Formuleret til at tjene flere isolationer
TRIzol™ LS Reagent giver dig mulighed for at udføre sekventiel udfældning af RNA, DNA og proteiner fra en enkelt prøve. Efter homogenisering af prøven med TRIzol™ LS-reagens, chloroform tilsættes, og homogenatet får lov at separere i et klart øvre vandigt lag (indeholdende RNA), en grænseflade og et rødt nedre organisk lag (indeholdende DNA'et og proteinerne). RNA udfældes fra det vandige lag med isopropanol. DNA udfældes fra den vandige/organiske grænseflade med ethanol. Protein udfældes fra phenol-ethanol-laget ved isopropanoludfældning. Det præcipiterede RNA, DNA eller protein vaskes for at fjerne urenheder og resuspenderes derefter til brug i downstream-applikationer.
Oprensede produkter er ideelle til brug med en række forskellige anvendelser.
Isoleret RNA kan bruges i real-time kvantitativ PCR (qPCR), northern blot-analyse, dot blot-hybridisering, poly-(A)+-selektion, in vitro -translation, RNase-beskyttelsesassays og molekylær kloning. Isoleret DNA kan anvendes i PCR, restriktionsenzymfordøjelse og Southern blots. Isoleret protein kan anvendes til western blots, genvinding af en vis enzymatisk aktivitet og en vis immunpræcipitation.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 100 ml TRIzol LS-reagens; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding |
| Oprensningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolumen | 20 til 600μ L |
| Prøvetype | Flydende prøver (f.eks. serum) |
| Endelig produkttype | Total RNA, DNA, protein |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot-hybridisering, Northern/Southern/Western-blotting, in vitro-translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering, enzymatiske assays, immunpræcipitation, gel shift-assays, 2D gelelektroforese |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TRIzol LS Reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, phenol, ammonium thiocyanate