Få mere at vide
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, RNase-fri
Artikelnummer. p-4926942
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10259194
Brand: Invitrogen™ AM9855G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 8.0 opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 8.0 opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 M
pH 8
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 100 ml
Formulering 1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride
Grad Molekylær biologi