Få mere at vide
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, RNase-fri
Beskrivelse
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 8.0 opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 M |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 100 ml |
| Formulering | 1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride |
| Grad | Molekylær biologi |