Få mere at vide
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-fri
Beskrivning
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 1M Tris, pH 7,0 opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Farve | Klar |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 500 ml |
| Formulering | 1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride |
| Grad | Molekylær biologi |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.