Få mere at vide
Invitrogen™ TRI Reagent™ Løsning
Description
Tri-opløsning Reagent™ er et komplet, klar til brug reagens til isolering af total RNA eller samtidig isolering af RNA, DNA og protein fra forskellige biologiske prøver. Nøglefunktioner:
- Simpel – et enkelt reagens til isolering af DNA-free RNA, RNA-frit DNA og protein
- Produktive – opnår højere udbytter end med traditionelle metoder med guanidinthiocyanat eller cesiumklorid
- Versatile – arbejder med mange prøvekilder, herunder mennesker, planter, gær, bakterier og virale prøver
- Fleksibel–, let skalerbar afhængigt af udgangsmateriale og ønsket udbytte
Brug af TRI Reagent™ løsning
TRI Reagent™ Startmateriale kan være enten frisk eller frossent væv eller celleprøver af næsten enhver størrelse—; protokollen er let skalerbar. Denne RNA-isolationsmetode er velkendt og refereret i adskillige publikationer, hvilket vidner om dens pålidelighed.
Sådan fungerer det
TRI Reagent™ kombinerer phenol og guanidinthiocyanat i en monofaseopløsning for at lette den øjeblikkelige hæmning af RNase-aktiviteten. Biologiske prøver homogeniseres eller lyseres i TRI-reagens™; den efterfølgende tilsætning af bromochlorpropan eller chloroform resulterer i adskillelsen af homogenatet i vandige og organiske faser. RNA opdeles til den vandige fase, DNA til interfasen og proteiner til den organiske fase. RNA'et kan derefter udfældes fra den vandige fase med tilsætning af isopropanol. Hele protokollen kan gennemføres på cirka 1 time.
Applikationer
Det isolerede RNA er egnet til enhver efterfølgende anvendelse, herunder RT-PCR, amplifikation til array-analyse, hybridiseringsassays eller in vitro-translation. PCR, southern blotting og kloning kan udføres ved hjælp af DNA isoleret med TRI Reagent™. Isolerede proteiner kan anvendes i SDS-PAGE og western blotting.
Tri-opløsning Reagent™ er indarbejdet i vores RiboPure™ og MagMAX-96™ til Microarrays RNA-isoleringssæt.
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | 100 ml TRI-reagens; 4 °C |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding |
| Oprensningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolumen | Varierer |
| Prøvetype | Bakterier, Celler, Planter, Væv, Gær |
| Endelig produkttype | Total RNA, DNA, protein |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot-hybridisering, Northern/Southern/Western-blotting, in vitro-translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering, enzymatiske assays, immunpræcipitation, gel shift-assays, 2D gelelektroforese |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- TRI Reagent Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, thiocyanic acid
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.