Få mere at vide
Invitrogen™ Tyndvæggede, frostede låg, RNase-fri PCR-rør (0,5 ml)
Artikelnummer. 10489034
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10489034 1000 rør Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10489034 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM12275
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tyndvægget, flad, frostet hætte giver en passende overflade til detaljeret mærkning. 0,5 ml rør.
Tyndvægget, flad, frostet hætte giver en passende overflade til detaljeret mærkning. 0,5 ml rør. Leveres i æske á 1000. Hvert parti af rør er certificeret RNAse- og DNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje Ambion
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Format Rør
Produkttype RNase-frit PCR-rør