Få mere at vide
Invitrogen™ Tyndvæggede, frostede låg, RNase-fri PCR-rør (0,2 ml)
Artikelnummer. 10085764
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10085764 1000 rør Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10085764 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM12225
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tyndvægget, flad, frostet hætte giver en passende overflade til detaljeret mærkning.
Tyndvægget, flad, frostet hætte giver en passende overflade til detaljeret mærkning. 0,2 mL rør leveres i en æske med 1000 stk. Hvert parti af rør er certificeret RNAse- og DNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje Ambion
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Format Rør
Produkttype RNase-frit PCR-rør