Få mere at vide
Invitrogen™ Tyndvæggede, kuppelhætte, RNase-fri PCR-rør (0,5 ml)
Artikelnummer. 10784617
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10784617
Brand: Invitrogen™ AM12250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tyndvæggede, dome-cap PCR-rør tillader ensartet kontakt med den termiske cycler-temperaturblok, hvilket resulterer i overlegen brønd-til-rør-temperaturoverførsel og hurtige cyklustider.
Tyndvæggede, dome-cap PCR-rør tillader ensartet kontakt med den termiske cycler-temperaturblok, hvilket resulterer i overlegen brønd-til-rør-temperaturoverførsel og hurtige cyklustider. 0,5 ml rør leveres i en æske med 1000 stk. Hvert parti af rør er certificeret RNAse- og DNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje Ambion
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Lukning inkluderet Ja
Format Rør
Produkttype RNase-frit PCR-rør