Få mere at vide
Invitrogen™ Tempus™ Spin RNA Isolation Kit
Beskrivelse
Indeholder
RNA-oprensningsfiltre, 2 ml opsamlingsrør, 1X PBS, RNA-oprensningsresuspensionsopløsning, RNA-oprensningsvaskeopløsning 1, RNA-oprensningsvaskeopløsning 2 og nukleinsyreoprensnings-elueringsopløsning
Denne Applied Biosystems Produktet er til hurtig, nem glasfiberfilterbaseret isolering af RNA fra blod ved hjælp af standard laboratorieudstyr på cirka en time. Indeholder tilstrækkelige reagenser til RNA-oprensning fra 50 prøver. Genekspressionsprofilering og analyse af fuldblod bliver et stadig vigtigere life science-værktøj. Nøjagtig måling af den molekylære profil af blodbaserede RNA-transkriptioner er et kritisk behov inden for forskningsområder, såsom sygdomssammenslutningsstudier, biomarkøropdagelse og -validering og overvågning af lægemiddelbehandlingsregimer.
- Isoler højkvalitets RNA fra blod, velegnet til real-time PCR og microarray analyse
- Få meget stabilt RNA praktisk talt fri for RNase-aktivitet, kontaminerende gDNA eller RT-PCR-hæmmere
- Nem arbejdsgang kræver kun standard laboratoriecentrifuger og∼ 1 times tid
- Ingen separat RBC-lyse eller proteinase K-behandling påkrævet
Ydeevne med lethed
Evnen til Tempus system (Tempus Blod RNA rør og Tempus Spin RNA Isolation Kit) for at stabilisere RNA-ekspressionsprofiler er blevet testet over en række opbevaringsbetingelser. Kombinationen giver stabilt RNA, høje udbytter af oprenset RNA (observerede udbytter på 6 til 25 μg fra en fuld blodprøvetagning fra normale, raske donorer) og højkvalitets RNA (A260/280-forhold større end 1,9 og RIN større end 7,0) velegnet til brug i downstream-applikationer såsom kvantitativ PCR-analysemetode og andre RNA-profileringsmetoder og andre RNA-analysemetoder.
Tilbehørsprodukt
Den meget ustabile natur af RNA-transkripter ex vivo skaber en endnu større udfordring for nøjagtig ekspressionsanalyse. Igangværende metaboliske ændringer kan drastisk påvirke genekspressionsprofiler på så lidt som en time i standard blodopsamlingsrør. Brug af Applied Biosystems Tempus™ Blod RNA rør (kat. nr. 4342792) anbefales derfor. Disse rør er designet til direkte opsamling af 3 ml blod i et plastik, evakueret blodopsamlingsrør, der indeholder RNA-stabiliserende reagens. RNA, og dermed ekspressionsprofilen, er stabil i opsamlingsrøret i op til fem dage ved stuetemperatur og minimum 7 dage ved 4 °C
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •50 RNA-rensningsfiltre; stuetemperatur • 2 x 100 Opsamlingsrør; stuetemperatur • 2 x 80 ml 1 x PBS; stuetemperatur • 24 mL RNA-oprensning resuspensionsopløsning; stuetemperatur • 2 x 22 mL RNA-oprensningsvaskeopløsning 1; stuetemperatur • 120 ml RNA-oprensningsvaskeopløsning 2; stuetemperatur • 4 x 1,9 ml nukleinsyreoprensning elueringsopløsning; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle af silica |
| Oprensningstid | 40 min. |
| Elueringsvolumen | 100μ L |
| Prøvetype | Fuldblod |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tempus Spin RNA Isolation Kit
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Guanidine hydrochloride