Få mere at vide
Invitrogen™ TE, pH 8,0, RNase-fri
Artikelnummer. p-4926937
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10742317
Brand: Invitrogen™ AM9849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen molekylærbiologisk kvalitet, TE, pH 8.0 opløsning leveres i en flaske indeholdende 500 ml. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen molekylærbiologisk kvalitet, TE, pH 8.0 opløsning leveres i en flaske indeholdende 500 ml. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 8.0
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 500 ml
Emballage Flaske