Få mere at vide
Invitrogen™ TE, pH 8,0, RNase-fri
Description
Invitrogen molekylærbiologisk kvalitet, TE, pH 8.0 opløsning leveres i en flaske indeholdende 500 ml. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Flaske |