Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ MicroRNA Cells-to-C T™ Kit
Beskrivelse
Indeholder
Inkluderer cellelysereagenser, DNase, TaqMan MicroRNA RT-reagenser, og TaqMan Universal PCR Master Mix. 100 prøveforberedende rxns, 100 DNase rxns, 100 revers transkriptions-rxns og 500 20 L μPCR-rxns til 100 reaktioner.
Først til at tilbyde en enkel, komplet arbejdsgang til miRNA-ekspressionsanalyse fra nogle få prøver, eller den kan nemt inkorporeres i automatiserede applikationer med høj kapacitet.
- Komplet, valideret løsning: Optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser, DNase, TAqMan MicroRNA RT-reagenser og TAqMan Universal PCR Master Mix
- Hurtigt, enkelt og bekvemt: Forbered prøver på 10 minutter; eliminere kedelig RNA-isolering
- Guldstandard specificitet: Opnå overlegne resultater med TAqMan MicroRNA-reagenser
- Robust ydeevne: Resultater svarende til oprenset RNA
- Bredt dynamisk inputområde: Lineær detektion fra 10 til 100.000 celler
- Færre ressourcer brugt, mindre farligt, mindre affald
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer cellelysereagenser, DNase, TaqMan™ MicroRNA RT-reagenser, og TaqMan™ Universal PCR Master Mix. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Polymerase | DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Vis mere |