Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10664844
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
400 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10664844
Brand: Invitrogen™ AM1729
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
De TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning. Dette sæt sparer tid og tilbyder en enkel arbejdsgang, der er velegnet til nogle få prøver eller let kan inkorporeres i automatiserede applikationer med høj kapacitet.
De TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T Kit er:
Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse, RT-enzymblanding, buffer og nye TaqMan™ Genekspression Master Mix
Hurtig 7-minutters —prøveforberedelse, inklusive DNase-behandling, ved stuetemperatur
Let lysér prøver i —et rør eller direkte i dyrkningsplader
Robust genekspressionsanalyse på 10 100.000 —celler pr. prøve; resultater svarende til –dem fra oprenset RNA
Efficient indeholder tilstrækkelige reagenser til at generere —500 real-time PCR-resultater fra 100 startprøver. Med en unik metode til
lysering af dyrkede celler, samtidig med at genomisk DNA fjernes og RNA-integritet bevares, TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T Kit indeholder™ revers transcription (RT) reagenser til cDNA-syntese og TaqMan™ Gene Expression Master Mix til real-time PCR-analyse. TaqMan™ primer ⁄probe sæt sælges separat.
Enkel 7-minutters prøveforberedelse: del af en komplet
arbejdsgang Uanset om du bruger plader eller rør, kan de TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit, som bruger den simple 7-minutters prøveforberedelsesprocedure, der er skitseret (se figur), er designet til –10 100.000 dyrkede ⁄celleprøver. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i 5 minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres samtidigt. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysaterne er nu klar til revers transkription eller opbevaring kl– 20 °C. Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en –besværlig 30 60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
De TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T™ Kit workflow muliggør uovertruffen genekspressionsevaluering med nogen af> 700.000 TaqMan™ Genekspressionsassays. Dette sæt er blevet grundigt testet for specificitet med et bredt udvalg af TaqMan™ Genekspressionsassays og viser ydeevne svarende til den opnåede med oprenset RNA (se figur).
Opnå uovertruffen ydeevne og følsomhed
I modsætning til nogle konkurrerende kits, der begrænser mængden af lysat i RT-reaktionen til 5 %, TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit kan rumme 45 % af det totale RT-reaktionsvolumen som cellelysat. Derudover kan cDNA omfatte op til 45 % af real-time PCR-reaktionsvolumenet. Det store lysatvolumen i den optimerede RT-reaktion sammen med det store cDNA-volumen i den efterfølgende realtids-PCR ved hjælp af TaqMan™ Gene Expression Master Mix, fører til maksimal følsomhed. Mastermixet forstærker målet præcist og præcist, hvilket muliggør påvisning af små mængder mål, såsom transskriptioner udtrykt ved lave niveauer.
Evnen til at påvise begrænsede målmængder blev testet ved at blande et konstant antal humane celler med forskellige antal museceller. Celleblandingerne blev fremstillet under anvendelse af TaqMan™ Genekspression celler-til- CT og™ analyseret for et muse-specifikt og human-specifikt gen. Sammenlignende data blev genereret på samme måde med RNA oprenset ved traditionel metodologi. Dataene viser, at RNA fra så få som 10 museceller kunne påvises i en baggrund af RNA fra 10.000 humane celler (se figur). Evnen til TaqMan™ Genekspressionsceller-til-CT - kit til påvisning™ af relativ lav forekomst af transkripter var ækvivalent med oprenset RNA; på lave niveauer var det overlegent.
Derudover udføres af TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T Kit blev™ sammenlignet med konkurrerende lysat-kits og med oprenset RNA. Input af –100.100.000 ⁄celler lysereaktion blev undersøgt. Følsomheden af TaqMan™ Cells-to- CT Kit-protokol™ var ækvivalent med den, der blev opnået med oprenset RNA, og den overgik konkurrerende lysater (se figur). Desuden viser manglen på inhibering ved høje cellulære input og den lave variation blandt tekniske replikater pålideligheden af denne tilgang til genekspressionsundersøgelser ved hjælp af dyrkede celler.
Dokumenteret ydeevne, bevist sammen
Alle komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T Kit™ er blevet optimeret til ensartet og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle separate prøveforberedelse, RT og real-time PCR-kits. Og den TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T™ Kit er blevet valideret med TaqMan™ Genekspressionsassays for ekstra kvalitetssikring.
Tilbehørsprodukt
The TaqMan™ Cells-to-C T™ Control Kit blev designet til brug med TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T™ Kit. Dette kit indeholder en endogen kontrol (ACTB) til normalisering af prøvebelastningsvariabilitet og en kunstig XenoRNA™ kontrol og tilsvarende TaqMan™ Genekspressionsanalyse for at overvåge virkningerne af PCR-hæmning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• Stop løsning: 2x 1 ml rør
• DNase I: 220μ L rør
• 20X RT enzymblanding: 1,1 ml rør
• Lyseopløsning: 22 ml flaske
• 2X RT buffer: 22 ml flaske
• TaqMan™ Genekspression Master Mix: 4x 5 mL
flasker Opbevar stopopløsning, DNase I og 20X RT Enzyme Mix ved -°20 C.
Opbevar lyseringsopløsning, 2X RT-buffer, og TaqMan™ Gene Expression Master Mix ved 4 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Polymerase DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje Ambion , Cells-to-CT , TaqMan
Produkttype Genekspression Cells-to-C Kit
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 400 reaktioner
Omvendt transkriptase M-MLV
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 400 reaktioner
Antal reaktioner 400 reaktioner
Reagenstype Cellelyse
Prøvetype Celle