Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Genekspression Cells-to-C T™ Kit
Beskrivelse
TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-rensning. Dette kit sparer tid og tilbyder en simpel arbejdsgang, der er egnet til nogle få prøver eller let kan indarbejdes i automatiserede, højkapacitetsapplikationer.
TaqMan™ Genekspressionscelle-til-CT-sættet er:
- Komplet – optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med fjernelse af gDNA, RT-enzymblanding, buffer og den nye TaqMan™ Gene Expression Master Mix
- Hurtig – 7-minutters prøveforberedelse, inklusive behandling med DNase, ved stuetemperatur
- Let lyseprøver – i et rør eller direkte i kulturplader
- Robust – udfører genekspressionsanalyse på 10.100.000 –celler pr. prøve; resultater svarende til dem fra renset RNA
- Efficient – indeholder tilstrækkeligt med reagenser til at generere 500 realtids PCR-resultater fra 100 startprøver
Med en unik metode til lysering af dyrkede celler samtidig med fjernelse af genomisk DNA og bevarelse af RNA-integritet TaqMan™ indeholder Gene Expression Cells-to-CT Kit™ reverse transcription (RT) reagenser til cDNA-syntese og TaqMan™ Gene Expression Master Mix til realtids PCR-analyse. TaqMan™ Primerprobesæt⁄sælges separat.
Simpel 7-minutters prøveforberedelse: en del af en komplet arbejdsgang
Uanset om du bruger plader eller rør, TaqMan™ er Gene Expression Cells-to-CT Kit™ , som bruger den simple 7-minutters prøveforberedelsesprocedure beskrevet (se figur), designet til 10 –prøver af 100.000 dyrkede celler⁄. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i 5 minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres samtidigt. Lysisen afsluttes ved stuetemperatur med en 2-minutters inkubation med Stop Solution. Lysaterne er nu klar til omvendt transkription eller opbevaring ved –20 °C. Da prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og risikoen for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket muliggør hurtig, højgennemstrømnings behandling. I modsætning til gammeldags, flertrins RNA-isolationsprotokoller kræves der ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler en besværlig proces på 30 –minutter og 60 minutter betydeligt og reducerer den til 7 minutter.
Gene Expression Cells-to-CT™ Kit-workflowet TaqMan™ muliggør enestående genekspressionsevaluering med alle de >700.000 TaqMan™ genekspressionsanalyser. Dette kit er blevet grundigt testet for specificitet med et bredt udvalg af TaqMan™ genekspressionsassays og viser ydeevne svarende til den, der opnås med renset RNA (se figur).
Opnå uovertruffen ydeevne og følsomhed
I modsætning til nogle konkurrentkits, der begrænser mængden af lysat i RT-reaktionen til 5%, TaqMan™ kan Gene Expression Cells-to-CT Kit™ rumme 45% af det samlede RT-reaktionsvolumen som cellelysat. Derudover kan cDNA udgøre op til 45% af real-time PCR-reaktionsvolumen. Det store lysatvolumen i den optimerede RT-reaktion, sammen med det store cDNA-volumen i den efterfølgende realtids PCR ved brug af TaqMan™ Gene Expression Master Mix, fører til maksimal følsomhed. Master Mixen forstærker målet præcist og præcist, hvilket muliggør påvisning af små mængder af målet, såsom transkripter udtrykt ved lave niveauer.
Evnen til at påvise begrænsede målmængder blev testet ved at blande et konstant antal menneskelige celler med forskellige antal museceller. Celleblandingerne blev fremstillet ved hjælp af TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ og analyseret for et musespecifikt og menneskespecifikt gen. Sammenlignende data blev genereret på samme måde med RNA renset efter traditionel metode. Dataene viser, at RNA fra så få som 10 museceller kunne påvises i en baggrund af RNA fra 10.000 humanceller (se figur). Evnen TaqMan™ hos Gene Expression Cells-to-CT Kit™ til at detektere relativt lavt antal transkripter var ækvivalent med den for renset RNA; ved lave niveauer var det overlegent.
Derudover blev ydeevnen af TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT Kit™ sammenlignet med konkurrenternes lysatkits og med renset RNA. Input fra 100.100.000 –celler pr. lysereaktion blev undersøgt. Følsomheden af TaqMan™ Cells-to-CT Kit-protokollen™ var ækvivalent med den, der blev opnået med renset RNA, og den overgik konkurrentens lysater (se figur). Desuden demonstrerer manglen på hæmning ved høje cellulære input og den lave variation mellem tekniske replikater pålideligheden af denne tilgang til genekspressionsstudier med kultiverede celler.
Gennemprøvet præstation, afprøvet sammen
Alle komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit er optimeret for konsistent og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet ved at samle separate prøveforberedelses-, RT- og realtids PCR-kits. Og TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit er blevet valideret med TaqMan™ Gene Expression Assays for øget kvalitetssikring.
Tilbehørsprodukt
TaqMan™ Cells-to-CT™ Control Kit blev designet til brug med TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit. Dette kit indeholder en endogen kontrol (ACTB) til at normalisere for variation i prøvebelastning samt en kunstig XenoRNA™ kontrol og tilsvarende TaqMan™ Gene Expression Assay til at overvåge effekten af PCR-hæmning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • Stop løsning: 500μ L rør • DNase I: 55μ L rør • 20X RT enzymblanding: 275μ L rør • Lyseopløsning: 5,5 ml flaske • 2X RT buffer: 5,5 ml flaske • TaqMan™ Genekspression Master Mix: 5 m flaske Opbevar stopopløsning, DNase I og 20X RT Enzyme Mix ved -°20 C. Opbevar lyseringsopløsning, 2X RT-buffer, og TaqMan™ Gene Expression Master Mix ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Polymerase | DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | Ambion, Cell-to-CT, TaqMan |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.