Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-C T™ Control Kit
Beskrivelse
Indeholder
Xeno RNA kontrol, 20X Xeno RNA kontrol TaqMan Genekspressionsanalyse og 20X ACTB (β -aktin) TaqMan Genekspressionsanalyse for 100 reaktioner.
De Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT Control Kit er designet til brug med TaqMan™ Genekspression Cells-to-CT Kit. Kontrolsættet inkluderer XenoRNA™ Kontrol, et syntetisk RNA-transkript med en unik sekvens, der mangler homologi med nuværende kommenterede biologiske sekvenser, hvilket gør det til en ideel kontrol til ethvert eksperiment. Kontrolsættet indeholder også en TaqMan™ Genekspressionsanalyse for XenoRNA™ Kontrolmål, og et TaqMan™ Genekspressionsassay for det højt udtrykte endogene kontrolgenβ -aktin.
- Bekræfter tilstrækkelig celleinput
- Overvåger tilstedeværelsen af RT eller real-time PCR-hæmmere
- Kontroller til prøvenormalisering
- Overvåg inhibering og bekræft tilstrækkelig celleinput
- Evaluer kompatibilitet med nye cellelinjer
- Intern sondemodifikation: Ikke-fluorescerende dæmper (3')FAM (5')MGB (Minor Groove Binder) (3')
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Xeno™ RNA kontrol, 20X Xeno™ RNA kontrol Taqman™ Genekspressionsanalyse og 20X ACTB (β -aktin) TaqMan™ Genekspressionsanalyse opbevares alle ved -20 C.° Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Kontrol skabelon | XenoRNA™ kontrol (syntetisk RNA-transkript) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Gen symbol | ACTB |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | Ambion, Cell-to-CT, TaqMan |
| Vis mere |