Få mere at vide
Invitrogen™ TAE (10X), RNase-fri
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 10X TAE leveres i en 1L flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet. Kompatibel med agarosegeler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese og blotting |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 1 L |
| Grad | Molekylær biologi |