Få mere at vide
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzymmix (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10505795
Skift visning
Mængde:
30000 enheder, 200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505795 30000 enheder, 200μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10505795 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2718
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Et rør indeholdende 30.000 enheder i en koncentration på 20U/μ L
Enzym med høj renhed, der er en blanding af klonet RNA-polymerase og RNase-hæmmer
  • Dette enzym har en høj specificitet for sin promotor og transskriberer store mængder RNA uden krydstale mellem promotorer
  • Det leveres i et rør indeholdende 30.000 U i en koncentration på 200 U/μ L
  • Enzymet inkorporerer radioaktivt mærkede nukleotider sammen med mange modificerede nukleotider
  • Inkludering af RNase-hæmmer giver bredspektret beskyttelse mod enzymatisk nedbrydning af det syntetiserede RNA, hvilket gør enzymet ideelt til syntese af RNA til blot og in situ hybridiseringsprober, RPA-analyse, in vitro translation og antisense RNA
Enhedsdefinition: En enhed er mængden af T7-RNA-polymer som T7-RNA Polymerase-Plus™ Enzymblanding påkrævet for at katalysere inkorporeringen af 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minutter ved 37 °C.
DNA& RNA oprensning& Analyse, genekspressionsanalyse& Genotyping, in vitro transkription, nukleinsyremærkning& Oligo Syntese, RNA-mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Polymerase T7 RNA polymerase
Produktlinje Ambion
Promotor T7
Mængde 30000 enheder, 200μ L
Koncentration 200 U/μl
Kilde DNA