Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA polymerase, klonet, 200 U/μ L
Artikelnummer. 10026284
Skift visning
Mængde:
30.000 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026284 30.000 enheder Hver
1 options
Artikelnummer. 10026284 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2085
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Dette klonede høj renhed Ambion™ T7 RNA-polymerase har en høj specificitet for sin promotor.
Enzymet vil transskribere store mængder RNA fra DNA-sekvenser nedstrøms for promotoren og viser ingen krydstale mellem promotorer. Et rør indeholdende 30.000 U i en koncentration på 200 U/μ L er tilvejebragt. Dens høje renhed gør dem ideelle til syntetisering af RNA-hybridiseringsprober med høj specifik aktivitet, biologisk aktivt mRNA og antisense-RNA. RNA-polymerasen er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease-, protease- og RNase-aktivitet. Enzymets funktionalitet testes i in vitro transkriptionsreaktion under optimal og begrænsende UTP-koncentration.
Enhedsdefinition:
En enhed er mængden af T7 RNA-polymerase, der kræves for at katalysere inkorporeringen af 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minutter ved 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Polymerase T7 RNA polymerase
Produktlinje Ambion
Mængde 30.000 enheder